Learn More
Texwipe™ Toallitas de polipropileno presaturadas Polysat™
Código de producto. 15694977 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
27,9 x 17,7 cm (11 x 7 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
1000/caja
1200/cajas
480/paq.
800/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 200
paquete de 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad Cantidad de embalaje unitSize
15694977 28 x 23 cm (11 x 9 in) Estéril 480/paq. paquete de 480
11545405 28 x 23 cm (11 x 9 in) No estéril 1200/cajas paquete de 1200
11505405 27,9 x 17,7 cm (11 x 7 in) No estéril 800/Paq. paquete de 200
15702406 28 x 23 cm (11 x 9 in) Estéril 1000/caja paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15694977 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    438.04€ / paquete de 480
    Ahorro 113.96€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 7
  • Construido a partir de un sustrato de polipropileno meltblown suave al 100 %
  • Presaturado con solución de alcohol isopropílico al 70 %/30 % de agua desionizada
  • Baja generación de partículas y bajos niveles de extractores de disol
Información de órdenes
Embalaje práctico en un FlexPack™ resellable o a granel en una bolsa fácil de transportar y de cerrar.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita prehumedecida
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 27,9 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 22,8 cm
Material Polipropileno
Peso base 35
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 28 x 23 cm (11 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para equipos de limpieza y otras superficies ambientales durante y siguiendo el flujo de producción, adecuado para limpiar el exterior del equipo de producción en entornos controlados
Cantidad de embalaje 480/paq.
Solución de saturación 70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol