Learn More
Texwipe™ Toallitas de algodón compuesto y espuma BetaWipe™
Código de producto. 13173733 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
13173733 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 1000
1 options
Código de producto. 13173733 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.80€
    391.20€ / paquete de 1000
    Ahorro 76.60€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 7 (Clase 10.000)
  • Hechos de polipropileno/celulosa termoadherida para una alta absorción y fuerte resistencia al ácido
  • Textura muy suave
  • Ideal para pulir y limpiar instrumentos delicados, especialmente superficies sensibles a los arañazos.
  • Excelente para eliminar ácidos, soluciones de grabado y derrames químicos
Información de órdenes
Peso base: 112g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas BetaWipe™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Celulosa, polipropileno
Peso base 112
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la eliminación de ácidos, grabados y derrames químicos