Learn More
Texwipe™ Toallitas de borde sellado Alpha™ 10
Código de producto. 15614987 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tipo de producto:
Toallita prehumedecida
Toallita seca
Solución de saturación:
70% IPA, 30% WFI
Alcohol isopropílico al 70 %
Toallita seca
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Solución de saturación Tamaño de la unidad
15614987 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Toallita prehumedecida Alcohol isopropílico al 70 % paquete de 400
11585355 12 x 12 in Toallita seca Toallita seca paquete de 100
15604987 12 x 12 in Toallita prehumedecida 70% IPA, 30% WFI paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15614987 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1132.18€
    946.80€ / paquete de 400
    Ahorro 185.38€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Para aplicaciones de ISO Clase 3 a 4
  • Vectra™ Procesado —con manos libres, purificación e inspección de fabricación continua
  • Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Limpiador de borde sellado patentado para fibras y partículas liberables más bajas
  • Equilibrio óptimo de eficacia de barrido, resistencia a la abrasión y sorbencia
  • Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
  • Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles y presaturadas con isopropanol. Peso base: 130g/m2. Toallitas estériles 19-130-2061; 50 toallitas/envase plano, 5 envases planos/caja; 19-165-653; 20 toallidas por flexpack, 20 flexpacks/caja.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita prehumedecida
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos
Solución de saturación Alcohol isopropílico al 70 %
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • wipers pre-wetted with 40%-100% IPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol