Learn More
Texwipe™ Toallitas de borde sellado Alpha™ 10
Código de producto. 15604987 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tipo de producto:
Toallita prehumedecida
Toallita seca
Solución de saturación:
70% IPA, 30% WFI
Alcohol isopropílico al 70 %
Toallita seca
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Solución de saturación unitSize
15604987 12 x 12 in Toallita prehumedecida 70% IPA, 30% WFI paquete de 250
11585355 12 x 12 in Toallita seca Toallita seca paquete de 100
15614987 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Toallita prehumedecida Alcohol isopropílico al 70 % paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15604987 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 3 a 4
  • Vectra™ Procesado —con manos libres, purificación e inspección de fabricación continua
  • Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Limpiador de borde sellado patentado para fibras y partículas liberables más bajas
  • Equilibrio óptimo de eficacia de barrido, resistencia a la abrasión y sorbencia
  • Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
  • Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles y presaturadas con isopropanol. Peso base: 130g/m2. Toallitas estériles 19-130-2061; 50 toallitas/envase plano, 5 envases planos/caja; 19-165-653; 20 toallidas por flexpack, 20 flexpacks/caja.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita prehumedecida
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos
Solución de saturación 70% IPA, 30% WFI
Esterilidad Estéril