Descripción
TexTra™ Las toallitas secas no estériles para salas blancas están hechas de 100 % poliéster con un borde cortado. Estos paños están hechos de tejido de poliéster grueso y apto para salas blancas. Estos paños de una sola capa tienen la capacidad de retención de líquido de los paños de dos capas. TexTra™ Combina esta alta capacidad de absorción con una gran resistencia a la abrasión, dando como resultado un paño ideal para limpiar superficies, equipos y piezas. Además, es adecuado para aplicar y eliminar lubricantes, adhesivos, residuos y otras soluciones, incluidos desinfectantes.
- Paño de alta absorción ideal para control de derrames, limpieza y aplicación de soluciones.
- Sala limpia lavada para niveles bajos de iones y partículas NVR (residuos no volátiles)
- Excelente resistencia química para compatibilidad con una variedad de soluciones.
- Cumple USP 797 y USP Requisitos de limpiaparabrisas 800
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 3 a 8, Clase 1 a 100.000 |
| Color | Blanco |
| Bordes | Corte |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y aplicación de soluciones |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Grado A a D |