Learn More
Texwipe TexSeal™ Toallitas para salas blancas TX2022
Código de producto. 16639893 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16639893 12 x 12 in paquete de 100
1 options
Código de producto. 16639893 Proveedor Texwipe N.º de proveedor TX2022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    106.54€ / paquete de 100
    Ahorro 23.46€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
TX2022 está diseñado para su uso en los entornos de salas blancas más críticos. El limpiaparabrisas contiene cuatro bordes completamente sellados para evitar la liberación de fibras y partículas.
Características y ventajas
  • Cuatro bordes completamente sellados para evitar la liberación de fibras.
  • Excelente equilibrio entre eficacia de limpieza, resistencia a la abrasión y capacidad de absorción.
  • 100% poliéster de filamento continuo
  • Asegura la limpieza con bajos niveles de iones y extraíbles.
  • Resiste la abrasión bajo un uso riguroso o al limpiar superficies rugosas.
  • Ayuda a prevenir la contaminación del producto y de la sala limpia al minimizar la presencia de fibras y partículas.
  • lanzamientos
  • Trazabilidad lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 31 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 31 cm
Material Punto de poliéster
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in