Learn More
TEMED, PlusOne™, Cytiva
Código de producto. 11554995 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554995 25 mL 25 ML
1 options
Código de producto. 11554995 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor 17131201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador para la polimerización de acrilamida cuando se utiliza con persulfato amónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEMED
CAS 110-18-9
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula molecular C6H16N2
Cantidad 25 mL
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TEMED, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine