Learn More
Texwipe™ Paño seco no tejido TechniScrub™
Descripción
- Fabricada con un 50 % de poliéster y un 50 % de celulosa no tejida, lo que crea un lado texturizado para eliminar los depósitos y un lado liso para la limpieza posterior.
- Su diseño único crea una toallita con una capacidad de absorción superior.
- Fabricado para proporcionar bajos niveles de partículas y extraíbles, creando un paño adecuado para la limpieza general y el fregado.
- Excelente resistencia química para la compatibilidad con una variedad de soluciones.
- Apto para el autoclave (solo toallitas secas).
- Cumple con los requisitos de USP y de toallitas USP
- Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita seca |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 31 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 31 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza/Pasar un paño |
| Mostrar más |