Learn More
Texwipe™ Funda de fregona TechniCloth™
Código de producto. 15742416 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15742416 59 x 25 cm paquete de 150
15732416 37,5 x 67,5 cm paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15742416 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    72.07€ / paquete de 150
    Ahorro 14.93€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas a partir de una mezcla hidroentrelazada, no tejida de 55 % celulosa y 45 % poliéster
  • La mezcla de tejidos combina las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la fuerza de una toallita sintética
  • Gracias a los bajos recuentos de partículas, bajos niveles de extracción y compatibilidad con disolventes, TechniCloth™ es ideal para la limpieza general y el control de derrames en entornos controlados
  • Ideales para aplicaciones en la que son fundamentales factores como la alta absorbencia y un bajo nivel de extraíbles
  • Excelentes para la limpieza de derrames acuosos
  • Excelente resistencia a la humedad y a la sequedad gracias al poliéster
  • Alta absorbencia debido a la celulosa
  • Compatibilidad con la mayor parte de los disolventes
  • No contiene aglutinantes químicos
  • Bajos niveles de extraíbles
Specifications
Material Poliéster Celulosa
Dimensiones (L x An) 59 x 25 cm
Cantidad de embalaje 150 fundas de mopa/bolsa; 12 bolsas/caja