Learn More
Micronova™ Fundas T-Mop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13167706 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % náilon
Microfibra de poliéster, Poliéster, Nylon
Microfibra de poliéster, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam
Poliamida no tejida
Poliéster liso
Poliéster liso, Urethane Foam
Poliéster, Urethane Foam
Dimensiones:
14,5 x 2,5 in.
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Color:
Azul
Blanco
Cantidad:
1 unidad
12/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Color Cantidad unitSize
13167706 Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % náilon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
13187696 Microfibra de poliéster, Poliéster, Nylon 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
13147706 Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % náilon 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
13197696 Microfibra de poliéster, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
11946855 Microfibra de poliéster, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Azul 12/caja paquete de 12
13157686 Poliamida no tejida 14,5 x 2,5 in. Blanco 12/caja cada uno
13127696 Poliéster liso 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Blanco 1 unidad cada uno
11926855 Poliéster liso 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Blanco 1 unidad cada uno
13127716 Poliéster liso 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) Blanco 50/caja paquete de 50
11936855 Poliéster liso 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Blanco 1 unidad cada uno
11906855 Poliéster liso, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Blanco 12/caja paquete de 12
11916855 Poliéster liso, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Blanco 12/caja paquete de 12
13167676 Poliéster, Urethane Foam 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in) Blanco 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 13167706 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor TAA18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.80€
    20.79€ / paquete de 1
    Ahorro 1.01€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-mop con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Disponible en una variedad de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza concretas.
El Micronova TMop™ Las fundas para trapeador de sala limpia son esponjas redondeadas y cubiertas con broches que se ajustan a los 180° girar TMop™ Adaptador para deslizarse fácilmente por paredes y muros blandos, así como limpiar rincones difíciles, espacios reducidos y debajo de equipos. Las fregonas están disponibles en una gama de tejidos con una capa de espuma más gruesa opcional para mantener más desinfectante y facilitar el escurrido.
  • T-Mop Fundas con cierres a presión en una gama de tejidos.
  • Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
  • Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
  • Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
  • Las opciones de tejido incluyen:
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
    • Microfibra— 80% poliéster, 20% poliamida es altamente absorbente y eficaz en húmedo o seco.
    • PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
  • Para usar con el 180° girar TMop™ Adaptador
  • Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
  • TMC6-14: funda protectora elástica de una sola capa, opción más barata para áreas más pequeñas
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Color Azul
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 45,7 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 6,4 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Resistente a Productos químicos
Tamaño 45,72 cm (18 in)
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fregona T-Mop™
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % náilon
Mostrar más Mostrar menos
No incluye adaptador ni mango