Descripción
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
El Micronova TMop™ Las fundas para trapeador de sala limpia son esponjas redondeadas y cubiertas con broches que se ajustan a los 180° girar TMop™ Adaptador para deslizarse fácilmente por paredes y muros blandos, así como limpiar rincones difíciles, espacios reducidos y debajo de equipos. Las fregonas están disponibles en una gama de tejidos con una capa de espuma más gruesa opcional para mantener más desinfectante y facilitar el escurrido.
- T-Mop Fundas con cierres a presión en una gama de tejidos.
- Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
- Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
- Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Las opciones de tejido incluyen:
- NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
- Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
- Microfibra— 80% poliéster, 20% poliamida es altamente absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
- Para usar con el 180° girar TMop™ Adaptador
- Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
- TMC6-14: funda protectora elástica de una sola capa, opción más barata para áreas más pequeñas
- Resiste desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) |
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 6,4 cm |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |
No incluye adaptador ni mango