Learn More
Berkshire Super Polx™ 1200A
Código de producto. 17775154 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17775154 9 x 9 in paquete de 1500
1 options
Código de producto. 17775154 Proveedor Berkshire N.º de proveedor S1200A090910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Super Polx™ 1200A es un paño de limpieza para salas blancas con corte de cuchilla recomendado para ISO Entornos de clase 4 y superiores.
  • 100% poliéster de doble punto de filamento continuo
  • Filo cortado con cuchilla.
  • Lavado y envasado en un ISO Sala limpia de clase 4
  • Esterilizable por autoclave, gamma o beta.
  • Bajo contenido de partículas, fibras, iones y residuos no volátiles.
  • Alta resistencia a la abrasión.
  • Químicamente compatible con alcohol isopropilo, acetona y otros disolventes
  • Alta sorbencia.
  • Tacto y borde suaves para superficies sensibles.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de superficies
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Tela 1-ply