Learn More
Cole-Parmer™ Serie WS-200 Stuart™ Destilador de agua tipo gabinete
Código de producto. 11466538
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo del caudal de salida:
4 L
8 L/h Destilado individual
Fondo (métrico):
240 mm
410 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo del caudal de salida Fondo (métrico) unitSize
11466538 4 L 240 mm cada uno
11931299 4 L 410 mm cada uno
11941299 8 L/h Destilado individual 240 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466538 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9929405
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La serie WS-200 Stuart El destilador de agua tipo gabinete produce agua destilada fría para uso inmediato.
  • Proporciona la máxima pureza a partir de prácticamente cualquier suministro de agua cruda.
  • El sensor de nivel de agua del depósito sigue apagándose cuando el depósito está lleno.
  • Conversión sencilla a pienso pretratado.
  • Las características de seguridad permiten el funcionamiento sin supervisión.
  • Elimine compuestos orgánicos, bacterias y pirógenos de su agua con los destiladores de agua tipo gabinete WS-200.
  • Los artículos de vidrio de borosilicato, acoplados a calentadores revestidos de sílice y encerrados en un gabinete protector, proporcionan un destilado libre de pirógenos de la más alta pureza a partir de prácticamente cualquier suministro de agua cruda.
  • Los alambiques están disponibles en modelos de agua destilada simple o doble; —elija el modelo destilado doble para niveles de pureza más altos.
  • El diseño único del condensador garantiza que las gotas de agua destilada permanezcan en contacto con el serpentín de enfriamiento durante un período prolongado para lograr la máxima transferencia de energía y agua destilada fría inmediata.
  • Limpie la unidad de forma segura y sencilla sin desmontar la cristalería.
  • La construcción totalmente de vidrio permite una descalcificación rápida utilizando ácidos minerales fuertes.
  • Se incluye una llave de paso de gran diámetro con llave de PTFE para drenar fácilmente los productos químicos después de la limpieza.
  • Las características de seguridad incluyen sensor de flujo, termostato de sobretemperatura, pantalla de acrílico, tapa de gabinete y roscas en todas las conexiones de agua.
  • Un sensor de nivel de agua del depósito apaga automáticamente el suministro de agua de calefacción y refrigerante cuando el depósito se llena con agua destilada y luego se reinicia automáticamente cuando el nivel de agua destilada desciende en el depósito.
Especificaciones
Tipo Destilador de agua
Intervalo del caudal de salida 4 L
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz, 3 kW
Frecuencia 50/60 Hz
Material De vidrio
Fase 1
Tensión 240 V
Vataje 3 kW
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C a 35°C
Modelo A4000
Fondo (imperial) 9,4 in
Fondo (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 1.3 ft.
Altura (métrico) 410 mm
Anchura (imperial) 1.8 ft.
Anchura (métrico) 550 mm