Learn More
Sampling Systems™ Rasqueta SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 13462829 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
225 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
13462829 225 mm Estéril paquete de 100
15164966 - - -
15879561 225 mm No estéril paquete de 100
15889561 190 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13462829 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8785H110S
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Diseñados para ser ergonómicos, lo que significa que son fáciles de usar e ideales para raspar y limpiar. La Rasqueta Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para su uso con productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponible en 2 tamaños:
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Raspador desechable
Esterilidad Estéril
Color Natural
Incluye Embolsadas individualmente
Longitud (métrico) 225 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)