Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17504646 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Nailon
PVC
Poliestireno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Esterilidad Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17504646 Polietileno de alta densidad (HPDE) Estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17594636 Polietileno de alta densidad (HPDE) No estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17534646 Nailon No estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17544646 Nailon Estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17574646 Polipropileno No estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17584646 Polipropileno Estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17514656 Poliestireno No estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17524656 Poliestireno Estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17554656 PVC No estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17564656 PVC Estéril 50 mm 50 mm paquete de 50
17574636 Polietileno de alta densidad (HPDE) No estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17584636 Polietileno de alta densidad (HPDE) Estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17514646 Nailon No estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17524646 Nailon Estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17554646 Polipropileno No estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17564646 Polipropileno Estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17594646 Poliestireno No estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17504656 Poliestireno Estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17534656 PVC No estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
17544656 PVC Estéril 100 mm 100 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 17504646 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8352H50S
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cupones de limpieza SteriWare™ son equipos esenciales para comprobar los procesos de limpieza. Los cupones de limpieza están disponibles en una amplia gama de materiales y dos tamaños estándar.
  • Los cupones de limpieza SteriWare™ son la forma perfecta de comprobar y validar el régimen de limpieza.
  • La producción en salas limpias mejora la pureza del producto final.
  • Cada cupón se inspecciona al 100 % y luego se envasa individualmente dentro de la sala limpia.
  • Los cupones estériles también están disponibles en stock.
  • Los cupones están disponibles en stock en los tamaños, materiales y acabados más solicitados.
  • Se suministra con certificado de conformidad para fines de validación.
  • Entre los cupones de limpieza más populares se incluyen PP, nailon, PS, PVC y HDPE.
  • Hay muchos otros cupones disponibles.
  • Fabricados con material virgen de alta calidad.
  • Encasados individualmente dentro de la sala limpia de clase 10 000.
  • Disponible con certificado de conformidad específico del lote.
  • Las versiones estériles están disponibles con un certificado de irradiación.
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de empaquetado Embolsados individualmente
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 50 mm