Descripción
- Resistente y conveniente
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para uso desechable
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse mediante escáneres de color
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Material | Polystyrene, Poliestireno |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Esterilidad | Estéril, Sterile |
| Desechables | Un solo uso |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | EU food requirements, FDA regulations |
| Para utilizar con (aplicación) | Raspado, alisado o limpieza y eliminación de residuos |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 pulg.) |
| Diámetro del mango (imperial) | 4.72 in. |
| Mostrar más |