Learn More
Buerkle™ Raspador detectable azul SteriPlast™
BIOPHARMA
Código de producto. 15634124 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 80 mm (7,8 x 3,1 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15634124 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 pulg.) paquete de 10
1 options
Código de producto. 15634124 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53782030
En stock
Para raspar, alisar o limpiar y eliminar residuos. La Rasqueta Detectable Buerkle™ SteriPlast™ se esteriliza mediante rayos gamma.
  • Resistente y conveniente
  • El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Envasadas individualmente para uso desechable
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rasqueta Detectable
Material Polystyrene, Poliestireno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Esterilidad Estéril, Sterile
Desechables Un solo uso
Color Azul
Certificaciones/conformidad EU food requirements, FDA regulations
Para utilizar con (aplicación) Raspado, alisado o limpieza y eliminación de residuos
Dimensiones (L x An) 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 pulg.)
Diámetro del mango (imperial) 4.72 in.
Diámetro del mango (métrico) 120 mm
Longitud (imperial) 7.8 in.
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 3.1 in.
Anchura (métrico) 80 mm