Descripción
- Fabricado con una mezcla no tejida de 45 % poliéster y 55 % celulosa para mayor durabilidad, capacidad de absorción y limpieza eficiente.
- Fabricado con bordes cortados en condiciones de sala limpia para garantizar niveles bajos de partículas e iones, reduciendo los riesgos de contaminación.
- Ofrecido en seco (TechniCloth™), prehumedecido (TechniSat™) y variantes estériles para aplicaciones versátiles en salas blancas.
- Ideal para limpiar superficies, equipos y componentes, controlar derrames y aplicar o eliminar adhesivos, lubricantes, residuos y desinfectantes.
- Compatible con solventes que incluyen alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes para un amplio uso de limpieza.
- Excelente para limpiar guantes, portátiles, teléfonos o cualquier elemento que ingrese a entornos controlados.
- Útil para revestir bandejas y almacenar o secar piezas, herramientas y dispositivos en operaciones de salas blancas.
- Las versiones prehumedecidas utilizan 0,2 μm filtrado 70% IPA / 30% DIW, 6% IPA / 94% DIW o 70% etanol desnaturalizado / 30% DIW para un rendimiento constante.
- Apto para autoclave (solo paños secos) con resistencia química comprobada y compatibilidad con todas las soluciones de limpieza.
- Cumple con USP y USP Limpiaparabrisas estándar y codificados por lotes individuales para trazabilidad y control de calidad.
- Diseñado para ISO Entornos de clase 5-8, clase 100-100.000 y grado BD de la UE.
- Vida útil definida: No estéril (seco): 5 años, no estéril (prehumedecido): 3 años, TX8488: 1 año, estéril (seco y prehumedecido): 3 años.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 1-ply |
| Esterilidad | Estéril |