Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Código de producto. 11761263 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μl
130 μl
250 μl
Envase:
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Puntas 10 x 96
Fit for Purpose:
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase Fit for Purpose Tamaño de la unidad
11761263 130 μl Puntas 10 x 96 Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11721263 20 μl 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11701263 20 μl Puntas 10 x 96 Estéril paquete de 4800
11731263 250 μl 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja Estéril paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11761263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 919011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1333.00€ / paquete de 4800
    Ahorro 112.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Aumente el rendimiento de las pipetas con estas puntas de automatización que proporcionan un rendimiento preciso y exacto gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo ScientificTM para sistemas de manipulación de líquidos BeckmanTM, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 130 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Formato Gradilla
Estilo de punta Conductivo
Envase Puntas 10 x 96
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Línea de productos ART, Beckman
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR