Learn More
Contec™ Alcohol isopropilo estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 15597171 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6/Paq.
8/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
8 botellas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
15597171 Frasco de pulverización 6/Paq. 6 botellas
15892917 Frasco de pulverización 8/Paq. 8 botellas
15537171 Frasco con tapón 2 paq. 2 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15597171 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBT170IW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    159.45€ / paquete de 6
    Ahorro 180.55€
    53% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se suministra estéril mediante un proceso validado que administra radiación gamma a no menos de 25 kGy. El alcohol isopropilo estéril Contec™ es una mezcla de alcohol de 0,2 micrómetros filtrada, llenada y envasada en una sala limpia de grado C (ISO de clase 7).
  • Listo para su uso
  • 0,2 micrómetros filtrados, rellenado en entorno de grado A
  • Nivel de endotoxinas: 0,25 EU/ml
  • Esterilizado mediante irradiación gamma
  • Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
  • Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
  • Totalmente libre de residuos.
  • Evita que el contenido del frasco se contamine
  • Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal de polietileno
Aplicaciones:
  • Elimina físicamente los contaminantes de las superficies de la sala limpia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Etanol
Formulario Aerosol líquido
pH No aplicable
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Isopropanol y WFI (agua para inyectables)
Concentración 70 % de isopropanol, 30 % de WFI
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Esteriliza superficies en salas limpias
Cantidad 6/Paq.
Volumen (imperial) 33,81 oz.
Volumen (métrico) 1 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: PROPAN-2-OL