Learn More
Contec™ Alcohol isopropilo estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 15537171 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6/Paq.
8/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
8 botellas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
15537171 Frasco con tapón 2 paq. 2 botellas
15892917 Frasco de pulverización 8/Paq. 8 botellas
15597171 Frasco de pulverización 6/Paq. 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15537171 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBC570I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    171.89€ / paquete de 2
    Ahorro 50.11€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Se suministra estéril mediante un proceso validado que administra radiación gamma a no menos de 25 kGy. El alcohol isopropilo estéril Contec™ es una mezcla de alcohol de 0,2 micrómetros filtrada, llenada y envasada en una sala limpia de grado C (ISO de clase 7).
  • Listo para su uso
  • 0,2 micrómetros filtrados, rellenado en entorno de grado A
  • Nivel de endotoxinas: 0,25 EU/ml
  • Esterilizado mediante irradiación gamma
  • Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
  • Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
  • Totalmente libre de residuos.
  • Evita que el contenido del frasco se contamine
  • Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal de polietileno
Aplicaciones:
  • Elimina físicamente los contaminantes de las superficies de la sala limpia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alcohol
Formulario Líquido
pH No aplicable
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Isopropanol en agua purificada
Concentración 70 % alcohol isopropilo con 30 % agua
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Esteriliza las superficies
Cantidad 2 paq.
Volumen (imperial) 1,3 gal
Volumen (métrico) 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC STERILE 70% IPA 1L AND 5L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.