Learn More
Contec™ CyChlor estéril con pulverizador de gatillo
BIOPHARMA
Código de producto. 15979875 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
6 botellas
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15979875 1 L 6 botellas
1 options
Código de producto. 15979875 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBT100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    154.93€ / paquete de 6
    Ahorro 24.07€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Se suministra lista para usar y es eficaz contra las bacterias y las levaduras en apenas 3 minutos. La solución Contec™ Sterile CyChlor es un nuevo desinfectante de amplio espectro diseñado para el uso diario.
  • La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
  • Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • Aptas para su uso en salas limpias de grado A y B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente con agua purificada
Formulario Aerosol líquido
pH 3 a 6
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Salas blancas de grado A y B
Color Transparente
Composición Líquido
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
Desechables Uso limitado
Cantidad 6/Paq.
Volumen (imperial) 0,3 gal
Volumen (métrico) 1 L