Learn More
Contec™ Sterile CyChlor
BIOPHARMA
Código de producto. 15969875 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15969875 5 L 2 botellas
15959875 1 L 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15969875 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBC500CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    166.97€ / paquete de 2
    Ahorro 26.03€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Se suministra lista para usar y es eficaz contra las bacterias y las levaduras en apenas 3 minutos. La solución Contec™ Sterile CyChlor es un nuevo desinfectante de amplio espectro diseñado para el uso diario.
  • La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
  • Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • Aptas para su uso en salas limpias de grado A y B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante
Formulario Líquido
pH 3 a 6
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Salas limpias grados A y B
Color Transparente
Composición Líquido
Tipo de recipiente Contenedor con tapa
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Cantidad 2/Paq.
Volumen (métrico) 5 L