Learn More
Merck Sistemas de embudo con filtro para vacío estéril Stericup™ Quick Release-GP
Tienda Merck ProductosDescripción
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre y el perfil equilibrado mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar ajustadas, y el cómodo etiquetado y embalaje facilitan la apertura y el seguimiento de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente rebajado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puede utilizar los dispositivos para parte superior de frascos Steritop™ en su propio frasco o recipiente de captura estéril.
Características y ventajas
- Membrana Millipore Express™ PLUS para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas y minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento y los costes posteriores.
- Membrana Durapore™ para la unión de proteínas ultrabaja para una absorción y pérdida de proteínas mínimas
- El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
- La base estable y el diseño de fácil agarre del dispositivo Stericup™ permiten a cualquier usuario realizar cómodamente todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
- La parte inferior rebajada de los matraces receptores Stericup™ permite apilar fácilmente los matraces en espacios refrigerados.
Aplicaciones
- Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
- Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente con adaptador azul |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | PES |
| Material (membrana) | Poliestireno |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril |
| Tipo | Filtros para frascos |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |
| Mostrar más |