Learn More
Zeiss™ Cuerpo SteREO Discovery.V8
Descripción
Cuerpo del microscopio SteREO Discovery.V8Sistema de telescopio estéreo apocromático Diámetro de montura de 76 mm Zoom 8:1 (1,0x ... 8,0x) Funcionamiento manual en ambos lados Paradas de clic conmutables a 1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x-6,3x-8x
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cuerpo de microscopio de detección estéreo |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de biología del desarrollo y de garantía de calidad |
| Para utilizar con (equipo) | SteREO Discovery.V8 |
| Potencia de aumento | De 1 a 8X |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | Montaje: 76 mm (Diám.) |