Learn More
Contec™ Tamiz de acero inoxidable para cestillos de polipropileno
BIOPHARMA
Código de producto. 15901841 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
Plano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Forma Tamaño de la unidad
15901841 Plano cada uno
1 options
Código de producto. 15901841 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    196.14€ / paquete de 1
    Ahorro 29.86€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Contec El tamiz de acero inoxidable se utiliza con Contec Cubos de polipropileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Escurridor de mopa plana
Capacidad (métrico) Para cubos de 15 l
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) Para cubos de 8 l (3,9 gal)
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistema de cestillo compacto
Incluye Escurridor de fregona plana
Cantidad 1 unidad
Forma Plano