Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio vertical sin chispas con estantes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17869106
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
316 L
499 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17869106 316 L cada uno
17889106 499 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17869106 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFFFG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3372.99€
    2990.00€ / paquete de 1
    Ahorro 382.99€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Interior seguro, preciso y de ultra eficiencia energética, sin chispas, almacenamiento en congelador. Liebherr™ El congelador de laboratorio interior sin chispas está diseñado para aplicaciones de propósito general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar
  • Congelador vertical de laboratorio sin chispas para almacenamiento de disolventes y reactivos, de alcance y sección única
  • Rango de temperatura de -9 a -30 °C, ± estabilidad de temperatura de 5 °C probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración estática con descongelación manual
  • Refrigerante R 290, clasificación de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Este modelo está pensado para almacenamiento sin chispas
  • Interior sin chispas con certificación ATEX
  • Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
  • Accesorios: juego opcional de cajones
Especificaciones
Tipo Congelador Atex
Capacidad (métrico) 316 L
Intervalo de temperatura -10 °C a -30 °C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Estabilidad de la temperatura ±5 mil
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Estantes 4
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical, SFFfg 4001
Pantalla Control táctil, pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Amperaje 2,0 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Fase 1, monofásico
Vataje 120 W
Consumo energético 384 kWh/a
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290