Learn More
Solución de hidróxido sódico, fuerte, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11474739 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11474739 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11474739 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1081404
Fabricado y probado de conformidad con el capítulo 4.1.1 de la Farmacopea Europea.
Se suministra con certificados de análisis. El número de lote y la fecha de caducidad figuran en todas las etiquetas de los productos.
  • Fórmula molecular: NaOH
  • Masa molar: 40,00g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • N.º EINECS: 215-185-5
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Concentración 25–50%
Densidad 1.4746g/cm3
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Fully miscible
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Trazabilidad según el NIST Traceable to NIST
Presión de vapor 23hPa (at 20°C)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide