Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960764 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12960764 100 mL Frasco 100 ml
1 options
Código de producto. 12960764 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 122 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80€
    36.07€ / 100 ml
    Ahorro 9.73€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Solution
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 1M (1N)
Número UN 1824
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 100 mL
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC hidróxido sódico
Peso molecular (g/mol) 40.00
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Envase Frasco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 10M Volumetric Solution (SOL 122)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide