Learn More
Hidróxido sódico, 0,1 M, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11484809 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11484809 1 L A prueba de manipulación 1 LT
1 options
Código de producto. 11484809 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 3006600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.55€
    33.47€ / 1 litros
    Ahorro 4.08€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.2.2) y preparada en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. El hidróxido sódico, 0,1 M, grado EP, Reagecon™ es una solución volumétrica lista para su uso con 3,9997 g/l de NaOH en agua para su uso en titulaciones manuales o automatizadas.
El hidróxido sódico es un compuesto inorgánico compuesto de cationes de sodio Na+ y aniones de hidróxido OH−. Se utiliza con frecuencia como matriz y reactivo en una variedad de aplicaciones de laboratorio.
Esta solución se prepara diluyendo 100 ml de solución de hidróxido sódico 1 M en 1 l con agua sin CO2 (donde la solución de hidróxido sódico 1 M contiene 42 g de NaOH diluido en 1 l con agua sin CO2).
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.2.2)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Incoloro
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 0.1M = 3.9997g/L
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 39,997g/mol
Grado Farmacopea Europea farmacopea Capítulo 4 (4.2.2)
Envase A prueba de manipulación
Disolvente o matriz Agua
Forma física Líquido