Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,01 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990764 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12990764 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12990764 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 125 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 0.01mol/L
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido