Learn More
Solución estandarizada lista para su uso de hidróxido sódico, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12923614 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12923614 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12923614 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 295 1000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
CAS 7732-18-6
Concentración 0.1M (0.1N)
Cantidad 1000 mL
Envase Frasco