Learn More
Hidróxido sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, FE, europea, E524, 98-100,5 %, sedimentos, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15670810 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15670810 25 kg 25 Kg
15660810 1 kg 1 Kg
15690810 5 kg 5 Kg
15600820 6 x 1 kg paquete de 6
15680810 4 x 5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15670810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0620325KG
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss., cumple con las especificaciones analíticas del NF y las farmacopeas británica y europea, E524, 98-100,5 %, sedimentos
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100.5%, pellets
Punto de ebullición 1,390°C
% máx. CAS 100%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 to 100.5%
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Densidad 2.13 g/cm3
Información de solubilidad Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Cantidad 25 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00
Porcentaje de pureza 98 to 100.5%
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C)
Forma física Sedimento
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.