Learn More
Hidróxido sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, FE, europea, E524, 98-100,5 %, sedimentos, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
| Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Fórmula lineal | NaOH |
| Número UN | 1823 |
| Información de solubilidad | Soluble in water, 1260g/L at 20°C |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 to 100.5% |
| Grado | puriss. |
| Densidad del vapor | >1 (vs air) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.