Learn More
Solución volumétrica analítica (AVL) de hidróxido sódico 2,0 M (2,0 N), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11572962 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Garrafa de HDPE
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11572962 1 L Garrafa de HDPE 1 litro
11562962 5 L Frasco de HDPE GL45 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11572962 Proveedor Reagecon N.º de proveedor S22001
Producto completamente factorizado, de alta pureza, estable y certificado, desarrollado y probado para titulaciones de ácidos/bases.
  • Titulante, titulante estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia.
  • Preciso, estable, reproducible y totalmente factorizado.
  • Las valoraciones realizadas con este producto, muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • Se ha demostrado la estabilidad (ya sea abierta o sin abrir) durante la vida útil de este producto.La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado por Reagecon' según un método de ensayo acreditado ISO 17025 (INAB Ref.: 264T)
  • Certificado según una especificación del ± 0,1 %.
  • El producto es un reactivo con concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato dispensador a una muestra (analito), hasta que se considera que se ha completado una reacción entre los dos líquidos.
  • Puede utilizarse para titulaciones manuales, o titulaciones automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de alguna de las diversas propiedades.
  • Las valoraciones ácido/base, también llamadas valoraciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Concentración 2.0 M (2.0 N)
Cantidad 1 L
Envase Garrafa de HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE 2.0N (2.0M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide