Learn More
Hidróxido sódico, 1,0 M, solución volumétrica analítica, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11522972 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11522972 1 L 1L 1 litro
1 options
Código de producto. 11522972 Proveedor Reagecon N.º de proveedor S21001
Se utiliza en química analítica como solución para uso en valoraciones manuales o automáticas. La solución volumétrica analítica de hidróxido sódico 1,0M Reagecon es una solución volumétrica acuosa lista para su uso para todas las aplicaciones de laborato
Este producto está certificado según la especificación que se describe en su Certificado de Análisis. El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en la etiqueta. La trazabilidad de la solución está certificada conforme al NIST, tal como se incluye en su Certificado de Análisis.
  • Fórmula molecular: NaOH
  • Masa molar: 40,00g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • N.º EINECS: 215-185-5
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Fórmula molecular HNaO
Concentración 1.0M
Densidad 1.04387g/cm3
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Fully miscible
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Normalidad 1.0N
Envase 1L
Trazabilidad según el NIST Traceable to NIST
Presión de vapor 23hPa (at 20°C)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide