Learn More
Solución volumétrica analítica (AVL) de hidróxido sódico 0,313 M (0,313 N), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Titulante, titulante estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia.
- Preciso, estable, reproducible y totalmente factorizado.
- Las valoraciones realizadas con este producto, muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- Se ha demostrado la estabilidad (ya sea abierta o sin abrir) durante la vida útil de este producto.La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado por Reagecon' según un método de ensayo acreditado ISO 17025 (INAB Ref.: 264T)
- Certificado según una especificación del ± 0,1 %.
- El producto es un reactivo con concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato dispensador a una muestra (analito), hasta que se considera que se ha completado una reacción entre los dos líquidos.
- Puede utilizarse para titulaciones manuales, o titulaciones automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de alguna de las diversas propiedades.
- Las valoraciones ácido/base, también llamadas valoraciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.313 M (0.313 N) |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Recipiente de HDPE |
| Forma física | Líquido |
Safety and Handling
Product Identifier
- SODIUM HYDROXIDE 0.313N (0.313M)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide