Learn More
Dodecilsulfato sódico, PlusOne™, Cytiva
Código de producto. 10195934 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10195934 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10195934
Marca: Life Science products Cytiva 17131301
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.5% (sodium dodecyl sulfate C12 compounds)
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Número MDL MFCD00036175
Sinónimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .