Learn More
Micronova™ Funda irradiada de recambio de mopa plano SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13107576 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Espuma de uretano, Poliéster
Malla abrasiva de poliéster, Espuma de uretano, Poliéster
Poliamida no tejida
Poliamida no tejida, Espuma de uretano, Poliéster
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, Poliéster
Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 9 in (12,5 x 23 cm)
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Color unitSize
13107576 Poliamida no tejida, Espuma de uretano, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco paquete de 24
13147566 Espuma de uretano, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanco paquete de 24
13127566 Espuma de uretano, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco paquete de 24
12891856 Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanco paquete de 24
15561755 Malla abrasiva de poliéster, Espuma de uretano, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanco paquete de 24
13127576 Poliamida no tejida 5 x 9 in (12,5 x 23 cm) Blanco paquete de 24
15873491 Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco paquete de 24
13187566 Poliamida no tejida, Espuma de uretano, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanco paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13107576 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZSM62018IR
Requires
Bastidor QPSL-18 con mango de la serie STA o QDSL-18 con mango de la serie SSU
Cubiertas para trapeador de cabeza plana, irradiadas, livianas y a presión con interiores de espuma de uretano, diseñadas para una limpieza y desinfección efectivas en entornos asépticos. ISO 5 a ISO 9.
El Micronova Irradiado SnapMop™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptador que se puede bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas irradiadas de recambio de mopa plano con encaje a presión
  • Enganches a presión de acero inoxidable
  • Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
    • PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
  • Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 in) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
    • Las fundas de 35 cm (14 in) y 45 cm (18 in) son ideales para suelos, paredes y techos
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 45,7 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos y desinfectantes
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Adaptadores de la serie SlimLine de acero inoxidable QDSL, manijas de desconexión rápida de la serie SSU o adaptadores de la serie SlimLine de plástico QPSL, manijas roscadas de la serie STA.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de Procesamiento de Irradiación; Certificado de conformidad
Color-coded No
Material Poliamida no tejida, Espuma de uretano, Poliéster