Learn More
Motic™ Microscopios estereoscópicos SMZ 160
Código de producto. 17847285
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Trinocular
Estilo de la base:
Soporte con LED
Soporte sencillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Estilo de la base unitSize
17847285 Binocular Soporte sencillo cada uno
17826011 Binocular Soporte con LED cada uno
17860015 Trinocular Soporte con LED cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17847285 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100201300151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    639.00€ / paquete de 1
    Ahorro 23.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este microscopio estereoscópico con zoom viene con un rango de zoom de 1:6.4 y un cuerpo totalmente metálico con iluminación clásica.
El SMZ-160 es ideal para fines educativos en escuelas secundarias y universidades, pero también es excelente para el control de calidad industrial.
  • Sistema óptico con zoom Greenough
  • 45° cabezal de microscopio estereoscópico
  • Relación de zoom de 6:1
  • Ajuste de dioptrías: ±5
Especificaciones
Estilo de la base Soporte sencillo
Potencia de aumento 10X
Tipos de objetivos Objetivos auxiliares (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Estilo de cabeza Binocular
Eyepiece WF 10X/20 mm
Distancia de trabajo 100 mm