Learn More
Micronova™ SlimLine™ Fundas para trapeador de cabeza plana irradiadas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13127626 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster liso
Poliéster liso, 100 % poliéster de punto suave
Poliéster liso, Espuma de uretano
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Cantidad:
12/caja
72/caja
Incluye:
Etiqueta estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Cantidad Incluye Tamaño de la unidad
13127626 Poliéster liso, Espuma de uretano 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) 12/caja Etiqueta estándar paquete de 12
11932495 Poliéster liso, 100 % poliéster de punto suave 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 12/caja - paquete de 12
13117626 Poliéster liso 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 72/caja - paquete de 72
11906865 Poliéster liso, Espuma de uretano 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 12/caja Etiqueta estándar paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13127626 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SLSC69IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    275.65€ / paquete de 12
    Ahorro 12.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una serie de fundas de poliéster 100 % liso, irradiadas y elásticas con interiores de espuma de uretano que son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos en salas limpias y entornos controlados, ISO 5 a 9.
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly La funda para trapeador irradiado es una funda de poliéster/espuma con una banda elástica diseñada para entornos limpios y controlados.
El Micronova Irradiado Slimline™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptadores que se pueden bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Estas fundas de fregona elásticas se fijan de forma fácil y segura al bastidor de fregona de plástico o acero inoxidable. Las fundas están irradiadas con rayos gamma para su uso en entornos asépticos.
  • Fundas de mopa para salas limpias irradiadas y elásticas con interiores de espuma de uretano
  • Fácil de cambiar y encaja de forma segura en el bastidor de la fregona
  • Ideal para una limpieza y desinfección excelentes de superficies de salas limpias
  • Saturación completa para una amplia dispersión desinfectante
  • Capa de espuma totalmente recubierta de poliéster
  • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
  • SMC6: opción de una sola capa sin interior de espuma
  • Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
  • Sometida a radiación gamma para uso en entornos asépticos
  • Puede lavarse y reutilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Tipo de producto Funda de fregona de cabezal plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Etiqueta estándar
Para utilizar con (equipo) Fregona para salas limpias SlimLine™
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Certificaciones/conformidad Instalación ISO 9001:2008, nivel de garantía de esterilidad 10-6, conforme a las directrices de esterilización de la AAMI
Color-coded No
Material Poliéster liso, Espuma de uretano