Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cubos con ruedas
BIOPHARMA
Código de producto. 12871994 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul oscuro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12871994 Azul oscuro cada uno
12812004 Rojo cada uno
12832004 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12871994 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor B7DBAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    168.28€ / paquete de 1
    Ahorro 8.72€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
SlimLine™ Los cubos estrechos de polipropileno se utilizan con el SlimLine™ o Slim-T™ Sistema de carro para salas blancas. Disponibles en azul, rojo, verde o amarillo.
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
  • Para usar con SlimLine o SlimT Sistema de carro para salas blancas
  • 22,7 litros de capacidad
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponible en azul, rojo, verde o amarillo
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo SlimLine
Material Cubo de polipropileno, rueda con chapado en níquel, rueda de caucho termoplástico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje.
Color Azul oscuro
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT