Learn More
Zeiss™ Deslizador
Código de producto. 11835093
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Deslizador
Descripción:
5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4
Deslizador DIC EC EP
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Descripción unitSize
11835093 Deslizador Deslizador DIC EC EP cada uno
11825093 Deslizador 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11835093 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4269689030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1548.75€
    980.00€ / paquete de 1
    Ahorro 568.75€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos deslizadores para una gran variedad de aplicaciones
Deslizador 10x46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
  • 2 Posiciones para diafragmas Ph o PlasDIC
  • posición de campo claro con neutra
  • filtro de densidad 0,06
Deslizador 10x46 mm
  • Con parada de fase fija Ph 1/0,4
Deslizador DIC EC EP
  • 5X/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 Epi+
Deslizador DIC EC EP
  • 50X/0,7 Epi+
Especificaciones
Tipo Deslizador
Descripción Deslizador DIC EC EP
Cantidad 1 unidad