Learn More
Micronova™ SlideMop™ Cabezas de fregona, irradiadas
BIOPHARMA
Código de producto. 16666172 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable, Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16666172 Acero inoxidable, Poliéster paquete de 24
1 options
Código de producto. 16666172 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZCR6316IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    206.40€ / paquete de 24
    Ahorro 9.60€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
Fundas para fregonas para usar con el Micronova™ SlideMop™. Es SlideMop un sistema sencillo y eficaz con placas resistentes y plegables que se deslizan fácilmente en la funda acolchada de poliéster y se bloquean con un empuje hacia abajo sin esfuerzo.
  • Fundas de fregona de poliéster para su uso con el recambio de fregona plano Micronova SlideMop™. (Para bastidor SlideMop, consulte QSM16.)
  • Fundas de fregona de poliéster acolchado con interior de poliéster acolchado para dispersión del desinfectante Fabricadas para su uso en entornos controlados, ISO clase 5 a 9
  • Buena resistencia química
Especificaciones
Tipo de producto Funda de mopa irradiada
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 41 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Para su uso con bastidor de acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Acero inoxidable, Poliéster
Mostrar más Show Less