Learn More
Micronova™ SlideMop™ Funda de fregona
BIOPHARMA
Código de producto. 16656172 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Instrucciones de cuidado:
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Instrucciones de cuidado Tamaño de la unidad
16656172 El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. paquete de 24
1 options
Código de producto. 16656172 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZCR6316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    176.74€ / paquete de 24
    Ahorro 91.26€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un sistema de fregona sencillo y eficaz que cuenta con placas robustas y plegables que se deslizan fácilmente en la funda de poliéster acolchado de la fregona y se bloquean con un empuje descendente simple. Disponible con bastidor de acero inoxidable o po
El Micronova SlideMop™ Marco y las Cubiertas de Mop de cabeza plana están diseñados para usarse en el método tradicional de 'sumergir y exprimir' o como método de 'saturación' donde la eliminación de líquidos y/o el ahorro de espacio son un factor.
  • Bastidor de fregona de cabeza plana plegable y fundas de poliéster
  • Diseño ligero y económico para su uso en toda la instalación
  • Fundas de fregona de poliéster acolchadas con almohadilla interior de poliéster para la dispersión del desinfectante
  • Elección de bastidor de acero inoxidable o de plástico
  • La articulación giratoria garantiza una correcta técnica de limpieza de elevación y arrastre o en forma de 8
  • Para mangos roscados estándar de plástico o aluminio
  • Se puede utilizar con el mango de acero inoxidable de la serie SSU con un adaptador ACME
  • Se puede utilizar con el escurridor W-94 o W-92
  • Fabricado para su uso en entornos controlados, ISO 5 a 9
  • Gamma irradiada disponible: dosis mínima de 25 kGy
  • Buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave
El marco de la fregona se vende por separado.
Specifications
Tipo de producto Funda de fregona de cabezal plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 41 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Cubos y escurridores
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster