Learn More
Gilson™ PIPETMANTM M de un solo canal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16348147 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 mL
De 100 a 1200 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16348147 De 0,5 to 10 μl cada uno
16358147 De 2 to 20 μl cada uno
16368147 5 a 100 μL cada uno
16378147 De 20 to 200 μl cada uno
16388147 De 20 a 300 μl cada uno
16398147 De 100 a 1200 μl cada uno
16308157 De 500 to 5000 μl cada uno
16318157 De 1 a 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16348147 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F81040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    998.36€
    727.65€ / paquete de 1
    Ahorro 270.71€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PIPETMANTM M de un solo canal es una pipeta electrónica con tecnología BluetoothTM que ofrece precisión y exactitud en los modos de pipeteo estándar y repetitivo.
  • Permite un pipeteado exacto y preciso
  • El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
  • Asociado con TRACKMANTM Connected y su aplicación PipettePilotTM, PIPETMANTM M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros y comandos de pipeteo verificables en la pipeta.
  • Mayor funcionalidad
  • La interfaz intuitiva tiene cinco modos de pipeteo para una gran cantidad de aplicaciones: pipeta, repetitivo, mixto, inverso y personalizado
  • Cree y transfiera hasta 10 protocolos personalizados desde el software conectado PIPETMANTM M a su pipeta
  • La conexión BluetoothTM permite la comunicación con TRACKMANTM Connected y lo ayuda a guiarse a través de su protocolo indicándole dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real.
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
  • El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Universal
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Material Polipropileno
Modelo P10M BT
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman METRO
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 12,75 in.
Longitud (métrico) 32.4 cm
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 2,5 in.
Altura (métrico) 6.4 cm
Requisitos eléctricos 3,7 V y 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Certificado de calidad