Learn More
Motic™ Filtro polarizador adicional simple
Descripción
- Para su uso con microscopios de la serie BA
- Requiere su uso con el analizador
- Ilumina la muestra mientras el analizador restringe la luz detectada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Filtro polarizador |
| Descripción | Requiere el uso con el filtro del analizador |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación de la muestra |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de la serie BA |
| Cantidad | 1 unidad |