Learn More
BINDER™ Serie UF V - Congelador de temperatura ultrabaja con refrigerantes neutros para el clima
BIOPHARMA
Código de producto. 16444479 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
382 L
477 L
700 L
Modelo:
Space Saver, UFV350-230V
Vertical, UFV500-230 V
Vertical, UFV500-230V-W
Vertical, UFV700-230 V
Vertical, UFV700-230V-W
Línea de productos:
Estándar
Refrigerado por agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Línea de productos Tamaño de la unidad
16444479 477 L Vertical, UFV500-230V-W Refrigerado por agua cada uno
15901102 477 L Vertical, UFV500-230 V Estándar cada uno
17813075 382 L Space Saver, UFV350-230V Estándar cada uno
15983042 700 L Vertical, UFV700-230 V Estándar cada uno
16454479 700 L Vertical, UFV700-230V-W Refrigerado por agua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16444479 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200349
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El congelador de temperatura ultrabaja de la serie UF V garantiza el almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un excelente respeto al medio ambiente con un bajo consumo energético, un manejo cómodo y un concepto de seguridad individual.
  • Rango de temperatura: -°90 C a -40 °C
  • El menor consumo de energía de su clase
  • Potente unidad de refrigeración del compresor en cascada
  • Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R-290 y R-170
  • Aislamiento térmico con exclusivos paneles de aislamiento al vacío de larga duración
  • El innovador concepto de junta de puerta reduce la acumulación de hielo
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Interior a prueba de óxido hecho completamente de acero inoxidable
  • Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
  • 3 estantes de acero inoxidable que brindan una ubicación flexible
  • Refrigeración por agua (según versión)
  • Contacto de alarma de tensión cero para el sistema de alarma interno
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Interfaz Ethernet.
  • 2 puertos de acceso, 28 mm de diámetro, traseros
Especificaciones
Descripción UFV500-230 VW, Refrigeración por agua, Serie UF V - Congeladores de temperatura ultrabaja con refrigerantes neutros para el clima, 477 L, 230 V 1 ∼50 Hz
Tipo Congelador de temperatura ultrabaja
Capacidad (imperial) 126 gal
Capacidad (métrico) 477 L
Intervalo de temperatura De -40 °C a -86 °C
Modelo de puerta Espumado
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero anticorrosivo
Material de la cámara Acero inoxidable
Aislamiento La combinación de paneles de aislamiento al vacío (tecnología V) y espuma de poliuretano sin CFC
Estantes 3
Capacidad del estante (imperial) 110.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 50 kg
Certificaciones/conformidad EC, ENERGYSTAR, UKCA
Modelo Vertical, UFV500-230V-W
Pantalla LCD
Línea de productos Refrigerado por agua
Refrigerado por agua Sí
Dimensiones interiores (F x An x Al) 606 x 605 x 1300 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 920 x 997 x 1966 mm
Opciones de vigilancia Sistemas de alarma integrados
Amperaje 9 A
Tipo de tapón NEMA 5-15 P
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 1,6 kW
compresor Montado en la parte inferior
Refrigerante Etapa 1: R290, Etapa 2: R170
Peso (métrico) 247 kg
Admite 12