Learn More
Berkshire International SatPax™ 670 Limpiaparabrisas no tejidas de celulosa pre-humedecida al 55% / 45% poliéster
Código de producto. 18888956 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
11 in
Código de producto. Longitud (imperial)
18888956 11 in
1 options
Código de producto. 18888956 Proveedor Berkshire International N.º de proveedor SPX67091112BPR
Limpiaparabrisas no tejidos previamente humedecidas fabricadas con una mezcla de celulosa hidroenredada y poliéster para limpiar la sala limpia.
  • Bajos recuentos de extractibles y fibras y partículas
  • Suave y duradero, con buena resistencia al húmedo
  • Reduce el consumo y los costes de preparación y manipulación de alcohol
  • Reduce las emisiones de COV
  • Aumenta la eficiencia de la limpieza
  • Aumenta la consistencia del protocolo de limpieza
  • Trazabilidad por lotes
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 28 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tela 1-ply
Esterilidad No estéril
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Satpax 670 Cleanroom Presaturated Wipes, 25 per pack
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol