Learn More
Sartorius Frasco de almacenamiento de poliestireno de un solo uso Sartolab™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17404412 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de muestra unitSize
17404412 150 mL paquete de 12
17414412 250 mL paquete de 12
17424412 500 mL paquete de 12
17434412 1000 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17404412 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 18022E
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de poliestireno de un solo uso Sartorius Sartolab para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
  • Los frascos se pueden utilizar con todas las unidades de filtración por vacío Sartolab™ RF|BT con un tamaño de cuello de 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Sartolab
Material Poliestireno
Material (membrana) Poliestireno
Volumen de muestra 150 mL
Esterilidad Estéril